missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FOXO4 Antibody (1A3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Especificaciones
| Antígeno | FOXO4 |
|---|---|
| Clon | 1A3 |
| Dilución | ELISA |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30043982
|
Novus Biologicals
NBP3-26570-50ul |
50 μL |
343.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30043993
|
Novus Biologicals
NBP3-26570-100ul |
100 μL |
533.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| FOXO4 | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog),translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila),translocated to, 7 | |
| A synthesized peptide derived from Human FOXO4 [UniProt P98177] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1A3 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, Phospho Specific | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 4303 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto