missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 Antibody (1A3), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043982 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30043982 50 μL 50 microlitros
30043993 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043982

Marca: Novus Biologicals NBP32657050ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXO4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A3
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog),translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila),translocated to, 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human FOXO4 [UniProt P98177]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4303
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.