missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FOXO3 Polyclonal antibody specifically detects FOXO3 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FOXO3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Disciplina de investigación | Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human, Mouse, Pig |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?