missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FOXO3 Monoclonal antibody specifically detects FOXO3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FOXO3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL13603 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AF6q21, AF6q21 protein, DKFZp781A0677, FKHRL1MGC31925, FKHRL1P2, forkhead box O3, forkhead box protein O3, forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1, forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1, FOXO2, FOXO3Aforkhead box O3A, MGC12739 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O43524, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?