missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO3 Antibody (CL13589) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 30286964 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30286964 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30286964 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324564AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXO3 Monoclonal antibody specifically detects FOXO3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXO3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL13589
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AF6q21, AF6q21 protein, DKFZp781A0677, FKHRL1MGC31925, FKHRL1P2, forkhead box O3, forkhead box protein O3, forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1, forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1, FOXO2, FOXO3Aforkhead box O3A, MGC12739
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O43524, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2309
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.