missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxO1/FKHR Antibody (CL13278) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30298279 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30298279 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30298279

Marca: Novus Biologicals NBP318557AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FoxO1/FKHR Monoclonal antibody specifically detects FoxO1/FKHR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxO1/FKHR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL13278
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FKH1, FKHRforkhead box protein O1, forkhead box O1, Forkhead box protein O1A, forkhead homolog in rhabdomyosarcoma, Forkhead in rhabdomyosarcoma, FOXO1Aforkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q12778, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.