missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxM1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515214 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18515214 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18515214

Marca: Novus Biologicals NB10074660B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FoxM1 Polyclonal antibody specifically detects FoxM1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen FKHL16trident, forkhead box M1, forkhead box protein M1, Forkhead, drosophila, homolog-like 16, forkhead-like 16, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH11FOXM1B, HFH-11M-phase phosphoprotein 2, HNF-3, HNF-3/fork-head homolog 11, INS-1, MPHOSPH2, MPP-2, MPP2MPM-2 reactive phosphoprotein 2, PIG29, TGT3, Transcription factor Trident, TRIDENT, WIN, Winged-helix factor from INS-1 cells
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 713 and 763 of human forkhead box M1 using the numbering given in entry NP_973731.1 (GeneID 2305).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Mitotic Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2305
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.