missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXL2 Antibody (FOXL2/7989R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
Código de producto.
18583767 0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583767

Marca: Novus Biologicals NBP320964AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FOXL2/7989R
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human FOXL2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 668
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.