missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxJ1/HFH4 Antibody (CL3989) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30294763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30294763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30294763

Marca: Novus Biologicals NBP259032IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FoxJ1/HFH4 Monoclonal antibody specifically detects FoxJ1/HFH4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxJ1/HFH4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3989
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FKHL13forkhead transcription factor HFH-4, forkhead box J1, forkhead-like 13, Forkhead-related protein FKHL13, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 4, HFH4fork head homologue 4, HFH-4forkhead box protein J1, MGC35202
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q92949, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2302
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.