Learn More
FOXH1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | FOXH1 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16899794
|
Proteintech
20268-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16889794
|
Proteintech
20268-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The antibody is specific to FOXH1.
FOXH1 is a member of the Forkhead-box (FOX) family of transcription factors and is the human homolog of Xenopus forkhead activin signal transducer-1. FOXH1 plays an important role in mediating TGF-beta/activin signals through its interaction with the SMAD2-SMAD4 complex. It is expressed primarily during early development and localizes in the cytoplasm until it forms a complex with the SMAD proteins at which time it translocates to the nucleus to positively or negatively affect gene expression.Especificaciones
| FOXH1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O75593, O88621 | |
| 14106, 300054, 8928 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FOXH1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FAST 1, Fast 2, FAST1, FAST2, forkhead box H1, Forkhead box protein H1, FOXH1, hFAST 1 | |
| FOXH1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |