Learn More
Descrizione
The antibody is specific to FOXH1.
FOXH1 is a member of the Forkhead-box (FOX) family of transcription factors and is the human homolog of Xenopus forkhead activin signal transducer-1. FOXH1 plays an important role in mediating TGF-beta/activin signals through its interaction with the SMAD2-SMAD4 complex. It is expressed primarily during early development and localizes in the cytoplasm until it forms a complex with the SMAD proteins at which time it translocates to the nucleus to positively or negatively affect gene expression.
Specifica
Specifica
| Antígeno | FOXH1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | FOXH1 |
| N.º de referencia del gen | O75593, O88621 |
| Alias de gen | FAST 1, Fast 2, FAST1, FAST2, forkhead box H1, Forkhead box protein H1, FOXH1, hFAST 1 |
| Símbolos de los genes | FOXH1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?