Learn More
FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1241, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | FOXA1 / HNF3A |
---|---|
Clon | FOXA1/1241 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960178
|
EnquireBio
3169-MSM1-P1 |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15950178
|
EnquireBio
3169-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
FOXA1 / HNF3A | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3169 | |
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
79kDa |
FOXA1/1241 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_004487 | |
FOXA1 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast. |