Learn More
Formamide, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
130.00€
CAS | 75-12-7 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3NO |
Peso molecular (g/mol) | 45.04 |
Número MDL | MFCD00007941 |
Clave InChI | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 |
PubChem CID | 713 |
ChEBI | CHEBI:48431 |
Nombre IUPAC | formamida |
SMILES | NC=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15548214
|
Avantor J.T.Baker
4028-00 |
100 mL | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
130.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- For denaturing nucleic acids prior to analysis; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
75-12-7 | |
45.04 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
713 | |
formamida |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 | |
CHEBI:48431 | |
NC=O |
Especificaciones
Formamide | |
154.00°C | |
CH3NO | |
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 | |
NC=O | |
45.04 | |
CHEBI:48431 | |
Ultrapuro |
75-12-7 | |
1L = 1.13kg | |
MFCD00007941 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
formamida | |
713 | |
45.04 |