Learn More
Formamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Descripción
Formamida, certificado AR de análisis
Especificaciones
pH | 4 to 5 |
Punto de fusión | 2°C |
Punto de ebullición | 210°C |
Cantidad | 25 L |
Envase | Recipiente de plástico |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 0.08mbar at 20°C |
Viscosidad | 3.75 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 45.04g/mol |