Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales Forma™ serie 900, - 86 °C
Descripción
Proporcione una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 900. Estos congeladores, que están disponibles en modelos de una y dos puertas, se han diseñado para ofrecer una fiabilidad y una protección diaria de las muestras.
- Sistema centralizado de información a la altura de la vista, el cual incluye un sistema de supervisión y control por microprocesador que facilita el acceso y la lectura de todos los controles e indicadores
- mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras.
- Sistema de dos puertas exclusivo para almacenar muestras de uso frecuente en la cámara superior y para garantizar el almacenamiento a largo plazo en la parte inferior
- mango de puerta ergonómico fácil de usar, compatible con candado y con bloqueo por llave integrado.
- Sistema de reserva de CO2 o LN2 opcional: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- Registrador gráfico opcional El registrador gráfico puede instalarse al nivel de la vista en los modelos Forma 900 de - 86 °C
- 127 mm (5 pulg) de espuma de poliuretano inyectada in situ: Reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura
- Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta
- Cabinas de acero laminado en frío, de gran calibre y resistentes que resisten al desconchado y al óxido
- Orificios de acceso de 25 mm (1 pulg): Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos
- cuatro puertas interiores reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras su cierre.
- Interior con pintura galvanizada (opción de acero inoxidable disponible)
- Opción de condensador enfriado por agua disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ultracongeladores de la serie Forma, capacidad para 288 cajas, 230 V, 50 Hz |
| Tipo | Ultracongelador, vertical |
| Capacidad (imperial) | 17,3 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 288 l |
| Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
| Modelo de puerta | 1 exterior, 4 interiores |
| No. of Doors | 2 |
| Puertas interiores | 4 |
| Material de la cabina | Acero laminado en frío |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Mostrar más |