Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales Forma™ serie 8600 de - 86 °C
Código de producto. 11316381
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Admite:
Cajas (252)
Cajas (348)
Cajas (396)
Cajas (63)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores:
29,5 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm)
33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm)
33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm)
33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm)
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Admite Dimensiones (F x An x Al) exteriores tipo de tapón unitSize
11316381 230 V/50 Hz Cajas (396) 33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm) UE 1 PCS
11386371 230 V/50 Hz Cajas (63) 29,5 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm) UE cada uno
11396371 230 V/50 Hz Cajas (252) 33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm) UE 1 PCS
11306381 230 V/50 Hz Cajas (348) 33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm) UE 1 PCS
4 options
Código de producto. 11316381
Marca: Thermo Scientific™ 820CV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guarde muestras de manera fiable en el congelador horizontal Forma serie 8600 de - 86 °C. Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a una amplia variedad de necesidades.
Guarde muestras de manera fiable en ultracongeladores Thermo Scientific™ Forma serie 8600 de - 86 °C. Disponibles en cuatro tamaños para adaptarse a una gran variedad de necesidades. Además, ofrecen todas las funciones de protección de muestras de nuestras series verticales Forma 900 y 700.
Características principales:
  • Sistema centralizado de información con control por microprocesador y sistema de vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén accesibles y sean legibles a la altura de las rodillas en los modelos de 85 l (3 pies cúbicos).
  • El congelador mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras.
  • Las subtapas interiores de poliestireno reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de abrir la puerta.
  • El filtro lavable y fácil de extraer ofrece protección antipolvo en el condensador para evitar que descienda el rendimiento de la refrigeración y aumente el riesgo de deterioro de las muestras.
  • El asa ergonómica fácil de usar de la puerta permite el manejo con una sola mano.
  • Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
Estructura:
  • Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg) que reduce el consumo de energía y mantiene el ajuste de la temperatura.
  • Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta.
  • Cabinas de acero laminado en frío de gran calibre, con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que conforma una superficie exterior uniforme y resistente al desconchado y al óxido.
  • Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos.
  • El interior es de acero inoxidable.
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultracongeladores de la serie Forma 800, capacidad para 396 cajas, 230 V, 50 Hz
Tipo Ultracongelador horizontal
Capacidad (imperial) 20 pies cúbicos
Capacidad (métrico) 566,3 L
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad CE, cULus, FDA clase I, UL
Modelo Arcón, Forma
Tipo de condensador Aleta y tubo, refrigerado por aire forzado
Tipo de control Indicador LED de botón
Línea de productos Forma
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Refrigerado por agua Opcional
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 18,5 x 66,5 x 28 pulg (47 x 168,9 x 71,1 cm)
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Registrador de gráficos Registrador gráfico de 7 días opcional
Salidas de datos RS-485, 4-20 mA, contactos secos - de serie
Modos de funcionamiento Funcionamiento estándar
Seguridad ajustes control ID individual
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 12 A
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Vataje 970 W
Compensación de voltaje Reducción/aumento
Capac. viales 39600 x 2 ml
compresor Compresor hermético
Refrigerante R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa)
Peso con embalaje (imperial) 833 lb
Peso con embalaje (métrico) 378 kg
Peso (imperial) 726 lb
Peso (métrico) 363 kg
Admite Cajas (396)
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.