Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla única y pantalla táctil 108 , l, acero inoxidable
Código de producto. 12875893 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión unitSize
12875893 115/230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 12875893 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IF110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Escala de temperatura: De 10 °C a 80 °C
Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.
  • Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
  • Escala de temperatura hasta + 80 °C
  • Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
  • Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
  • Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
  • Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
  • Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
  • Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
Descripción Incubadora
Capacidad (métrico) 108 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Tipo de tapón Reino Unido
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 80 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla Color TFT
Modelo IF110
N.º de rejillas 5
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Pt100
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 560 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 864 Al × 745 An × 584 F mm
Anchura (métrico) 745 mm
Anchura (métrico) interior 560 mm
Altura (métrico) 864 mm
Altura (métrico) interior 480 mm
Fondo interior (métrico) 400 mm
Peso con embalaje (métrico) 103 kg
Peso (métrico) 78 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1,1/1,4 kW
Frecuencia 50/60 Hz