missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FOLR2 Monoclonal antibody specifically detects FOLR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FOLR2 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 001 |
| Conjugado | PerCP |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Cancer |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?