Descripción
FOLR1 Monoclonal specifically detects FOLR1 in Bovine samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FOLR1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SF55 (BGN/1210/55) |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Adult folate-binding protein, FBP, folate binding protein, Folate receptor 1, folate receptor 1 (adult), folate receptor alpha, Folate receptor, adult, FOLR, FR-alpha, KB cells FBP, Ovarian tumor-associated antigen MOv18 |
| Símbolos de los genes | FOLR1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |