missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOLR1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18077693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18077693 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18077693

Marca: Novus Biologicals NBP169363

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FOLR1 Polyclonal specifically detects FOLR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOLR1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P15328
Alias de gen Adult folate-binding protein, FBP, folate binding protein, Folate receptor 1, folate receptor 1 (adult), folate receptor alpha, Folate receptor, adult, FOLR, FR-alpha, KB cells FBP, Ovarian tumor-associated antigen MOv18
Símbolos de los genes FOLR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to FOLR1(folate receptor 1 (adult)) The peptide sequence was selected from the middle region of FOLR1. Peptide sequence HFYFPTPTVLCNEIWTHSYKVSNYSRGSGRCIQMWFDPAQGNPNEEVARF.
Peso molecular del antígeno 29 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2348
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.