Descripción
Características generales
- Envasado individual
- Color: blanco
- Con válvula de exhalación
Características de seguridad
- Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo bastante altos
- No se puede reutilizar
Características de confort
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- El reborde de sellado suave en el área de la nariz garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla.
- Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
- Pinza nasal flexible y ajustable
- Bordes de material suave para una gran comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (marcado D) |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Esterilidad | No estéril |