Descripción
Características generales
- Mascarilla de pliegue de filtración de partículas con válvula de exhalación
- Color: blanco
Características de protección
- Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo bastante altos
- No se puede reutilizar
Características de confort
- Banda de sujeción sin costuras y pinza de nariz flexible y ajustable
- Práctico reborde de sellado en la zona de la nariz para un ajuste seguro
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la máscara
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (marcado D) |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tamaño | Estándar |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Esterilidad | No estéril |