Learn More
Foamtec UltraMOP™ III Mops
Click to view available options
Tipo de producto:
Mopa de espuma
Longitud (imperial):
8,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 32
Descripción
- Eliminates rollover and abrasion-related particles
- Enables smooth, skip-free motion, enhancing disinfectant laydown
- Compatible with gamma, autoclave and EtO sterilization methods
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mopa de espuma |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (imperial) | 4.12 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Design for disinfecting ISO Class 1 cleanroom |
| Material | Polyurethane Foam |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.