Learn More
Foamtec PharmaMOP™ Cleanroom Mops
Código de producto. p-4370283
Encompass
Change view
Click to view available options
Incluye:
5,25 ft Mango telescópico
Longitud (imperial):
14 in
16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Longitud (imperial) unitSize
15153514 5,25 ft Mango telescópico 14 in cada uno
15163514 5,25 ft Mango telescópico 16 in cada uno
2 options
Código de producto. 15153514
Marca: Foamtec FT414C
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
For critical cleanroom surfaces allowing the operator to clean ceilings, walls and floors with ease
PharmaMOP utilizes simple press fit connection that enables gloved operators to easily attach mop heads and is compatible with steam sterilization cycles. Mop heads enable the quick, efficient cleaning of surfaces stained with disinfectant residues.
  • Two direction 360° swivel and mop head
  • Abrasion resistant cleanroom fabric
  • Class 100 processing
  • Fiber-free mopping of rough, non-skid floors
  • Sterile
  • Ultra-lightweight telescoping handle
Certifications
ISO 9001:2000 & 13485:2003 certified.
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Mop
Tipo de cabezal Locking Head Frame
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Estéril
Incluye 5,25 ft Mango telescópico
Para utilizar con (aplicación) Critical cleanroom surfaces allowing the operator to clean ceilings, walls and floors with ease
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, ISO 13485:2003