missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FNDC4 Antibody (OTI1B7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18132985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18132985 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18132985

Marca: Novus Biologicals NBP272151AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FNDC4 Monoclonal specifically detects FNDC4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FNDC4
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B7
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen fibronectin type III domain containing 4, fibronectin type III domain-containing protein 4, Fibronectin type III repeat-containing protein 1, FRCP1FLJ22362
Símbolos de los genes FNDC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human FNDC4 (NP_073734) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64838.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.