missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FNBP1L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209915 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209915 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176845

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FNBP1L Polyclonal specifically detects FNBP1L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FNBP1L
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001020119
Alias de gen C1orf39, chromosome 1 open reading frame 39, FLJ20275, formin binding protein 1-like, formin-binding protein 1-like, toca-1, TOCA1Transducer of Cdc42-dependent actin assembly protein 1, transducer of Cdc42-dependent actin assembly 1
Símbolos de los genes FNBP1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human TOCA-1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TOCA-1. Amino Acid Squence: GWTRARRQNGEEGYVPT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54874
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.