Learn More
FLYWCH2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | FLYWCH2 |
|---|---|
| Concentración | 700 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA |
| Formulario | Liquid |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18047045
|
Proteintech
24228-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18068715
|
Proteintech
24228-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The FLYWCH2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FLYWCH2. This antibody recognizes human antigen. The FLYWCH2 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
| FLYWCH2 | |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Rabbit | |
| 114984 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 700 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human | |
| FLYWCH family member 2, FLYWCH2 | |
| Primary |