missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLVCR Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18176070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18176070 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18176070

Marca: Novus Biologicals NBP297925AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FLVCR Polyclonal specifically detects FLVCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLVCR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ataxia, posterior column 1, with retinitis pigmentosa, AXPC1, feline leukemia virus subgroup C cellular receptor 1, Feline leukemia virus subgroup C receptor, feline leukemia virus subgroup C receptor-related protein 1, FLVCRFLJ33420, hFLVCR, MFSD7B, PCA, PCARP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FLVCR fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28982
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.