Learn More
Memmert™ Juegos de ajuste de almohadilla sin ranuras de aire para UF1060plus
Código de producto. 17598835 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UF1060plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17598835 Estufa UF1060plus cada uno
1 options
Código de producto. 17598835
Marca: Memmert™ UF1060plusB29743
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separación de cubierta de bastidor de acero inoxidable entre la estufa y la abertura de pared.
  • Acero inoxidable
  • Sin ranuras de aire
  • Se requiere aclaración técnica
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UF1060plus
Tipo Unidad de ajuste perfecto
Material Acero inoxidable