Learn More
Flurbiprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16475036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16475036
Marca: Medchem Express HY10582
MedChemExpress Flurbiprofen (dl-Flurbiprofen) is a potent, orally active nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAIA/NSAID), with antipyretic and analgesic activities. Flurbiprofen is commonly used for the research of inflammatory diseases, including osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Flurbiprofen is a non-selective cyclooxygenase (COX) inhibitor that can be used for the research of colorectal cancer.
Flurbiprofen (dl-Flurbiprofen) is a potent, orally active nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAIA/NSAID), with antipyretic and analgesic activities. Flurbiprofen is commonly used for the research of inflammatory diseases, including osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Flurbiprofen is a non-selective cyclooxygenase (COX) inhibitor that can be used for the research of colorectal cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13FO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo dl-Flurbiprofen
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.40 mM)
SMILES FC1=C(C2=CC=CC=C2)C=CC(C(C)C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 244.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.