Learn More
Flurobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11416987 250 g 250 g
11406987 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11416987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14384.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Fluorobenzene is used as a reagent for plastic or resin polymers. It acts as a solvent for highly reactive species. On fluorination of fluorobenzene it gives 1,2-difluorobenzene. It is also used as a material in making medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluorobenceno se utiliza como reactivo para polímeros resinas o plásticos. Actúa como disolvente para especies altamente reactivas. Con fluoración, el fluorobenceno da 1,2-difluorobenceno. También se utiliza como material en la fabricación de la medicamentos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-06-6
Fórmula molecular C6H5F
Peso molecular (g/mol) 96.10
Número MDL MFCD00000280
Clave InChI PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
Nombre IUPAC fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorobenzene
Punto de fusión -42°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 84°C to 85°C
Temperatura de inflamación −15°C (−5°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.466
Cantidad 250 g
Número UN UN2387
Beilstein 1236623
Índice Merck 14,4170
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fluorobenzene