Learn More
Cytiva Tubo peristáltico de caucho fluorado
Código de producto. 12467990 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12467990 2,1 mm paquete de 2
12477990 3,1 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 12467990
Marca: Cytiva 19762701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de caucho fluorado para bomba peristáltica P-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Bomba peristáltica P-1
Tipo Tubos peristálticos
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Longitud global (métrico) 140 mm
Material Caucho fluorado