Learn More
Cytiva Adaptador de flujo de CA de caucho fluorado/NBR/poliamida/polietileno/polipropileno/acero inoxidable
Código de producto. 10670171 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Presión:
14,5 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión unitSize
10670171 14,5 psi cada uno
1 options
Código de producto. 10670171
Marca: Cytiva 19520701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las columnas C básicas son de volumen fijo, pero pueden mejorarse mediante la adición de estos adaptadores de flujo
Las columnas C básicas son de volumen fijo, pero se pueden mejorar añadiendo estos adaptadores de flujo (que mantienen la altura del lecho constante y protegen de partículas insolubles) y una camisa termoestática. Hay tres adaptadores de flujo ajustables disponibles para la serie de columnas C (AC 10, AC 16y AC 26), lo que permite elegir la altura del lecho para que se adapte a la aplicación. Hay adaptadores de flujo disponibles para cada diámetro de columna para permitir alturas de lecho óptimas para cada aplicación, así como fundas termostáticas para un control preciso de la temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Presión 14,5 psi
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.