Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. Membrane lipid dye (penetrates into exosome membrane). |
| Tampón | Cell culture media |
| Cantidad | 100 μg |