Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitación/emisión | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Formato | Human biofluids of healthy donors |
| Cantidad | 100 μg |