Learn More
Kern Sohn Microscopio de fluorescencia OBN
Fluorescence microscope for the professional user.
5273.40€ - 6681.00€
Especificaciones
Estilo de cabeza | Trinocular |
---|---|
Tipos de objetivos | Infinity |
Tensión | 230 V |
Código de producto | Marca | Tipo de iluminación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de iluminación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17349531
![]() |
Kern Sohn
OBN 147 |
100 W HBO |
5273.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17359531
![]() |
Kern Sohn
OBN 148 |
Halógeno |
6681.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- The fluorescence microscope in the OBN-14 series is based on the usual high quality and versatility of the OBN series. The outstanding, stable design in combination with high-quality optics set the standard in fluorescence microscopy in this class
- The powerful, dimmable 20 W halogen illumination unit (Philips) and a 100W Epi fluorescence incident illumination unit ensure perfect illumination and stimulation of your fluorescence samples
- This series has a professional Koehler illumination unit with an adjustable field diaphragm as well as a height-adjustable 1.25 Abbe condenser which can be centred and which has an adjustable aperture diaphragm.
- The extremely large mechanical stage with ergonomic, coaxial coarse and fine focusing knob on both sides enables you to adjust and focus your sample rapidly and accurately
- With the halogen variant you have a filter wheel which has up to 6 fittings. As standard this is fitted with a B/G or B/G/UV/V fluorescence filter. The filter wheel means that you can change the stimulation filter quickly
- A large selection of eyepieces, objectives, colour filters, darkfield condensers as well as a Butterfly Tube, polarising and phase contrast units can easily be integrated thanks to the modular construction system
- The centring objective for adjusting the fluorescence, a protective dust cover, eye cups as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
- A C-mount adapter is required to connect a camera
- Scope of application: haematology, urology, gynaecology, dermatology, pathology, microbiology and parasitology, immunology, Sewage treatment plants, oncology, entomology, Veterinary, water analysis, breweries
- Applications/Samples: Specially for translucent, thin, low-contrast, challenging samples (e.g. Immunofluorescence, FISH, DAPI staining, etc.)
Especificaciones
Trinocular | |
Infinity | |
230 V |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.