Learn More
Fluorescein-Ubiquitin
Fluorescein-Ubiquitin
344.00€ - 1586.00€
Especificaciones
Conjugado | Fluorescein |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Fluorescein-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
Método de detección | Fluorescent |
Excitación/emisión | 340⁄490, 520 |
Para utilizar con (equipo) | Microplate Reader |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11525016
|
Invitrogen
PV4377 |
50μg |
344.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11535016
|
Invitrogen
PV4378 |
500μg |
1586.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Fluorescein-labeled ubiquitin for use as a general research tool or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.For use in combination with FRET donors including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (PV4375) or a LanthaScreen™ antibody including Tb-anti-GST (PV4216) or Tb-anti-ubiquitin-FK2 (PV4751).
Especificaciones
Fluorescein | |
Fluorescent | |
Microplate Reader | |
Classic Dyes | |
Dry Ice | |
TR-FRET |
Fluorescein-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
340⁄490, 520 | |
FITC (Fluorescein) | |
End Point | |
Protein-Based Substrate | |
Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.