missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorescein Antibody (4-4-20 (enhanced)), Allophycocyanin - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18633147 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18633147 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18633147

Marca: Novus Biologicals NBP252638APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fluorescein Monoclonal antibody specifically detects Fluorescein in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Control, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fluorescein
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Control, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 4-4-20 (enhanced)
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen FITC, fluorescein isothyocianate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.