missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flt-3/Flk-2/CD135 Antibody (113308) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18582807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582807 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582807

Marca: Novus Biologicals FAB7681E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Flt-3/Flk-2/CD135 Monoclonal antibody specifically detects Flt-3/Flk-2/CD135 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Flt-3/Flk-2/CD135
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 113308
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD135, CD135 antigen, EC 2.7.10, fetal liver kinase 2, FL cytokine receptor, FLK2, FLT-3, FLT3 receptor tyrosine kinase, Fms-like tyrosine kinase 3, fms-related tyrosine kinase 3, growth factor receptor tyrosine kinase type III, Stem cell tyrosine kinase 1, STK-1, STK1EC 2.7.10.1, Tyrosine-protein kinase receptor FLT3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Flt-3/Flk-2, Asn28-Ser544 (predicted), Accession # Q00342
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2322
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.