missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLRT1 Antibody (017), Alexa Fluor™ 647 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18512090 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18512090 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18512090 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289894AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FLRT1 Monoclonal antibody specifically detects FLRT1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLRT1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 017
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen fibronectin leucine rich transmembrane protein 1, Fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 1, leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT1, MGC21624
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FLRT1 (Q9NZU1-1; Met1-Pro524).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23769
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.