Learn More
Cytiva Celda de flujo
Código de producto. p-8001041 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 μl
6 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11320262 2 μl cada uno
11310262 6 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320262 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Celda de flujo UV
Celda de flujo UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Celda de flujo
Capacidad (métrico) 2 μl
Material ETFE, Vidrio, Titanio, Junta tórica de caucho de fluorocarbono
Trayectoria óptica 2 mm