missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Flotillin-1 Polyclonal specifically detects Flotillin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Alias de gen | flotillin 1, flotillin-1, integral membrane component of caveolae |
| Símbolos de los genes | FLOT1 |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?