Learn More
FLK-1 Rat anti-Mouse, APC, Clone: Avas 12alpha1, BD
Rat Monoclonal Antibody
481.00€ - 589.00€
Especificaciones
Antígeno | FLK-1 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Rat |
Estado normativo | RUO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15819908
|
BD Biosciences
560070 |
0.1 mg |
589.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15898048
|
BD Biosciences
555307 |
0.5 mg |
481.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Avas 12α1 monoclonal antibody specifically binds to fetal liver kinase 1 (Flk-1), a receptor protein tyrosine kinase closely related to CD117 (c-kit) and CD140a (PDGF Receptor α chain) of the immunoglobulin superfamily. Flk-1, also known as VEGF Receptor-2 (VEGF-R2), is a receptor for vascular endothelial growth factor (VEGF). It is expressed, at the mRNA and protein levels, on distinct sets of mesoderm during gastrulation and on endothelial cells in embryonic and adult tissues. In vivo and in vitro studies indicate that Flk-1 is required for the embryonic development of vascular endothelial and hematopoietic cells.
Especificaciones
FLK-1 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Fetal liver kinase 1; CD309; Kdr; VEGF receptor-2; VEGFR-2 |
Flow Cytometry | |
Rat | |
Mouse | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.