Learn More
Abnova™ FLJ20457 Recombinant Protein
Código de producto. 16110953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16110953 10 μg 10 microgramos
16120953 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16110953
Marca: Abnova™ H00054942P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH15795
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 54942
Peso molecular 45.65
Nombre FLJ20457 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MATEPEAAEPVVPSLVDRYFTRWYKPDVKGKFCEDHCILQHSNRICVITLAESHPVLQSGKTIKSISYQISTNCSRLQNKVSGKFKRGAQFLTELAPLCKIYCSDGEEYTVSSCVRGRLMEVNENILHKPSILQEKPSTEGYIAVVLPKFEESKSITEGLLTQKQYEEVMVKRINATTATS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CG-8/FLJ20457
Nombre común C9orf6
Símbolo de gen C9orf6
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution