missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLJ11506 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587788 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587788 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587788

Marca: Novus Biologicals NBP318422AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FLJ11506 Polyclonal antibody specifically detects FLJ11506 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLJ11506
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAGAB, alpha- and gamma-adaptin-binding protein p34, KPPP1, p34, PPKP1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 265 and 315..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79719
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.