Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Código de producto. 10556562 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rojo, verde, amarillo o azul
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10556562
Marke: Thermo Scientific™ 8638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. Fabricada con plástico 100 % reciclado.
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
  • Sujeta las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml en un lado, y los tubos de 0,5 ml en el otro
  • Diseño de perfil bajo y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Flipstrip Rack
Color Azul
Admite Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL)
Material Recycled Plastic
Apilables Sí
N.º por caja 12 Racks
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt