Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescripción
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
- Tiene capacidad para tiras de 0,2 ml y tubos de 1,5 ml en un lado y tubos de 0,5 ml en otro.
- Diseño reducido y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Disponible en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Admite | Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL) |
| Material | Recycled Plastic |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 12 Racks |
| Tipo de producto | Flipstrip Rack |