Learn More
Memmert™ Sensor de temperatura Pt100 flexible para UN110plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UN110plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Posicionado de forma flexible en la cámara o en la carga
- Para la medición de temperatura local (es posible un sensor adicional de hasta 1)
- La temperatura medida, si es necesario, se indicará en la pantalla, registrarse en el almacén de datos integral y documentarse a través del software AtmoCONTROL
- Para estufas Memmert
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN110plus |
| Tipo | Sensor de temperatura |