Learn More
Eppendorf™ Adaptadores cubo Flex para IsoRack
Código de producto. 10224032 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
0,5 mL
De 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 10224032
Marca: Eppendorf™ 5825708008
Más flexibilidad en la manipulación de líquidos con estos IsoRack adaptadores
  • Adaptadores IsoRack para admitir IsoRack de 0,5 ml y 1,5/2,0 ml durante la centrifugación
  • Los adaptadores se pueden utilizar en los rotores de placas Eppendorf A-2-DWP y A-4-81MTP/Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 0,5 mL
Para utilizar con (equipo) Cubo Flex
N.º de lugares 96
N.° por paquete 2/paq.