Descripción
- Adaptadores IsoRack para admitir IsoRack de 0,5 ml y 1,5/2,0 ml durante la centrifugación
- Los adaptadores se pueden utilizar en los rotores de placas Eppendorf A-2-DWP y A-4-81MTP/Flex
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Capacidad | De 1,5 a 2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Cubo Flex |
| N.º de lugares | 96 |
| N.° por paquete | 2/paq. |